Stampa…
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-methoxyphenyl methyl sulphone
OR954279-1G OR954279-5G
APOSOR954279-1GEA 216 EUR
APOSOR954279-1G APOSOR954279-5G
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene 98%
4-Bromo-2-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO₃S
Peso molecolare: 265,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22586698
CAS Number: 1095544-87-8