5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954277-1G
OR954277-5G
APOSOR954277-1GEA
168
EUR
APOSOR954277-1G
APOSOR954277-5G
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile 96%
5-Ethoxy-2-nitrobenzonitrile
Formula:
C₉H₈N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22586697 CAS Number: 1415819-87-2 |