Stampa…
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR954273-1G OR954273-5G
APOSOR954273-1GEA 89.9 EUR
APOSOR954273-1G APOSOR954273-5G
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene 96%
4-Bromo-1-methanesulphonyl-2-methylbenzene
Formula: C₈H₉BrO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22549347
CAS Number: 99768-21-5