1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954261-1G
OR954261-25G
OR954261-5G
APOSOR954261-1GEA
145
EUR
APOSOR954261-1G
APOSOR954261-25G
APOSOR954261-5G
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile 98%
1-Butyl-1,3-benzodiazole-5-carbonitrile
Formula:
C₁₂H₁₃N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22549339 CAS Number: 1403483-90-8 |