4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954217-1G
OR954217-250MG
APOSOR954217-1GEA
633
EUR
APOSOR954217-1G
APOSOR954217-250MG
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-1,6-dimethyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula:
C₇H₇ClN₄ Peso molecolare: 182,61 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09863156 CAS Number: 98550-75-5 |