Stampa…
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954203-1G OR954203-250MG
APOSOR954203-1GEA 807 EUR
APOSOR954203-1G APOSOR954203-250MG
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₆ClN₅
Peso molecolare: 183,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18793420
CAS Number: 5413-96-7