Stampa…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954194-1G OR954194-250MG
APOSOR954194-1GEA 648 EUR
APOSOR954194-1G APOSOR954194-250MG
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19686219
CAS Number: 904315-14-6