Stampa…
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-chloro-3-methylisonicotinaldehyde, 2-Chloro-3-methylpyridine-4-carboxaldehyde
OR954175-100MG OR954175-250MG
APOSOR954175-100MGEA 135 EUR
APOSOR954175-100MG APOSOR954175-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-3-methylisonicotinaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09910248
CAS Number: 790696-96-7