Stampa…
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954162-1G OR954162-250MG
APOSOR954162-1GEA 589 EUR
APOSOR954162-1G APOSOR954162-250MG
4-Phenoxybutan-1-amine 96%
4-Phenoxybutan-1-amine
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031400
CAS Number: 16728-66-8