Stampa…
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954125-1G OR954125-250MG
APOSOR954125-1GEA 648 EUR
APOSOR954125-1G APOSOR954125-250MG
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000835
CAS Number: 933702-81-9