Stampa…
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR954068-1G OR954068-250MG
APOSOR954068-1GEA 574 EUR
APOSOR954068-1G APOSOR954068-250MG
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate 95%
Methyl 2-methylpiperidine-2-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13179033
CAS Number: 89115-93-5