Stampa…
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953981-10G OR953981-1G OR953981-25G
APOSOR953981-10GEA 415 EUR
APOSOR953981-10G APOSOR953981-1G APOSOR953981-25G
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid 98%
4-Ethoxy-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127725
CAS Number: 3535-30-6