Stampa…
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR953960-1G OR953960-250MG
APOSOR953960-1GEA 473 EUR
APOSOR953960-1G APOSOR953960-250MG
2-(Cyclopropylamino)ethanol 98%
2-(Cyclopropylamino)ethanol
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09815646
CAS Number: 35265-06-6