Stampa…
(4-Formyl-2-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953940-10G OR953940-1G OR953940-5G
APOSOR953940-10GEA 1010 EUR
APOSOR953940-10G APOSOR953940-1G APOSOR953940-5G
(4-Formyl-2-methoxy-phenoxy)-acetonitrile 95%
(4-Formyl-2-methoxy-phenoxy)-acetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01038240
CAS Number: 342592-62-5