Stampa…
3-Isobutoxy propylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953927-1G OR953927-250MG OR953927-5G
APOSOR953927-1GEA 292 EUR
APOSOR953927-1G APOSOR953927-250MG APOSOR953927-5G
3-Isobutoxy propylamine 98%
3-Isobutoxy propylamine
Formula: C₇H₁₇NO
Peso molecolare: 131,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025618
CAS Number: 32923-88-9