Stampa…
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953908-1G OR953908-250MG
APOSOR953908-1GEA 575 EUR
APOSOR953908-1G APOSOR953908-250MG
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
2-Chloro-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Peso molecolare: 180,591 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02708012
CAS Number: 131773-23-4