4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953894-1G
OR953894-5G
APOSOR953894-1GEA
168
EUR
APOSOR953894-1G
APOSOR953894-5G
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-(dimethylamino)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formula:
C₆H₇ClN₂OS Peso molecolare: 190,651 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07852062 CAS Number: 129865-54-9 |