Stampa…
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate, tert-Butyl N-[(3S)-2-oxoazepan-3-yl]carbamate
OR953841-1G OR953841-250MG
APOSOR953841-1GEA 315 EUR
APOSOR953841-1G APOSOR953841-250MG
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone 96%
L-(-)-3-N-Boc-amino-2-azepanone
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Peso molecolare: 228,288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798169
CAS Number: 76944-95-1