Stampa…
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953830-1G OR953830-250MG
APOSOR953830-1GEA 502 EUR
APOSOR953830-1G APOSOR953830-250MG
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine 95%
3-(2-Chlorophenoxy)propylamine
Formula: C₉H₁₂ClNO
Peso molecolare: 185,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09883052
CAS Number: 50911-59-6