Stampa…
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)propan-1-ol
OR953826-1G OR953826-5G
APOSOR953826-1GEA 105 EUR
APOSOR953826-1G APOSOR953826-5G
3-(2-Thienyl)-1-propanol 95%
3-(2-Thienyl)-1-propanol
Formula: C₇H₁₀OS
Peso molecolare: 142,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09927267
CAS Number: 19498-72-7