Stampa…
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953796-1G OR953796-250MG OR953796-5G
APOSOR953796-1GEA 306 EUR
APOSOR953796-1G APOSOR953796-250MG APOSOR953796-5G
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid 96%
(E)-3-(Quinolin-2-yl)acrylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
Peso molecolare: 199,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182035
CAS Number: 81124-50-7