Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953789-1G OR953789-250MG
APOSOR953789-1GEA 857 EUR
APOSOR953789-1G APOSOR953789-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03434391
CAS Number: 19741-30-1