Stampa…
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine Hydrochloride
OR953788-25G OR953788-5G
APOSOR953788-25GEA 350 EUR
APOSOR953788-25G APOSOR953788-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride 95%
1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₉H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 187,667 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12198854
CAS Number: 854184-18-2