Stampa…
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropyl-1-(3-pyridyl)methylamine
OR953745-1G OR953745-250MG
APOSOR953745-1GEA 261 EUR
APOSOR953745-1G APOSOR953745-250MG
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine 95%
Cyclopropyl(pyridin-3-yl)methanamine
Formula: C₉H₁₂N₂
Peso molecolare: 148,205 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05191947
CAS Number: 535925-69-0