Stampa…
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953743-1G OR953743-5G
APOSOR953743-1GEA 91.5 EUR
APOSOR953743-1G APOSOR953743-5G
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride 95%
Hexahydro-1H-azepin-4-ol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11053644
CAS Number: 1159823-34-3