Stampa…
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Indoline-5-carbonitrile
OR953724-1G OR953724-250MG OR953724-5G
APOSOR953724-1GEA 150 EUR
APOSOR953724-1G APOSOR953724-250MG APOSOR953724-5G
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole 98%
5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371626
CAS Number: 15861-23-1