Stampa…
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953708-1G OR953708-250MG
APOSOR953708-1GEA 807 EUR
APOSOR953708-1G APOSOR953708-250MG
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester 95%
2-Thienyl-carbamic acid ethyl ester
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10568164
CAS Number: 105995-16-2