2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR953704-1G
OR953704-250MG
APOSOR953704-1GEA
328
EUR
APOSOR953704-1G
APOSOR953704-250MG
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid 95%
2-(5-Oxazolyl)benzoic acid
Formula:
C₁₀H₇NO₃ Peso molecolare: 189,167 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18375277 CAS Number: 169508-94-5 |