Stampa…
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953692-1G OR953692-250MG OR953692-5G
APOSOR953692-1GEA 299 EUR
APOSOR953692-1G APOSOR953692-250MG APOSOR953692-5G
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate 98%
Ethyl 6-methylpyridazine-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584681
CAS Number: 64210-57-7