Stampa…
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953674-1G OR953674-5G
APOSOR953674-1GEA 31.6 EUR
APOSOR953674-1G APOSOR953674-5G
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(R)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368883
CAS Number: 7606-26-0