Stampa…
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953654-1G OR953654-5G
APOSOR953654-1GEA 290 EUR
APOSOR953654-1G APOSOR953654-5G
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol 95%
5-Cyclohexyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formula: C₈H₁₂N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655106
CAS Number: 173589-87-2