Stampa…
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953604-1G OR953604-250MG
APOSOR953604-1GEA 114 EUR
APOSOR953604-1G APOSOR953604-250MG
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Benzyloxazolidine-2,5-dione
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18375238
CAS Number: 583-47-1