Stampa…
Methyl 3-(chlorosulphonyl)propanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR953596-10G OR953596-1G OR953596-5G
APOSOR953596-10GEA 173 EUR
APOSOR953596-10G APOSOR953596-1G APOSOR953596-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)propanoate 97%
Methyl 3-(chlorosulphonyl)propanoate
Formula: C₄H₇ClO₄S
Peso molecolare: 186,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07339056
CAS Number: 15441-07-3
UN: 3265
ADR: 8,II