Stampa…
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953594-1G OR953594-5G
APOSOR953594-1GEA 121 EUR
APOSOR953594-1G APOSOR953594-5G
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine 95%
N-Cyclopropyl-4-nitrobenzylamine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07409347
CAS Number: 892579-09-8