Stampa…
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953586-1G OR953586-250MG OR953586-5G
APOSOR953586-1GEA 116 EUR
APOSOR953586-1G APOSOR953586-250MG APOSOR953586-5G
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile 95%
(2-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128130
CAS Number: 14714-50-2