Stampa…
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR953553-1G OR953553-5G
APOSOR953553-1GEA 265 EUR
APOSOR953553-1G APOSOR953553-5G
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene 98%
2-(Chloromethyl)-1-methoxy-4-methylbenzene
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655823
CAS Number: 7048-41-1
UN: 3261
ADR: 8,III