Stampa…
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953529-1G OR953529-250MG
APOSOR953529-1GEA 143 EUR
APOSOR953529-1G APOSOR953529-250MG
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(4-hydroxypyrimidin-5-yl)acetate
Formula: C₈H₁₀N₂O₃
Peso molecolare: 182,177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11656636
CAS Number: 6214-46-6