6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chlorobenzo[d][1,3]dioxol-5-amine
OR953510-1G
OR953510-250MG
APOSOR953510-1GEA
502
EUR
APOSOR953510-1G
APOSOR953510-250MG
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine 98%
6-Chloro-1,3-benzodioxol-5-amine
Formula:
C₇H₆ClNO₂ Peso molecolare: 171,581 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07643211 CAS Number: 76958-07-1 |