Stampa…
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953493-1G OR953493-250MG
APOSOR953493-1GEA 328 EUR
APOSOR953493-1G APOSOR953493-250MG
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride 95%
2-(Cyclohexyloxy)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913027
CAS Number: 1193387-70-0