Stampa…
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953444-1G OR953444-250MG OR953444-5G
APOSOR953444-1GEA 270 EUR
APOSOR953444-1G APOSOR953444-250MG APOSOR953444-5G
Ethyl piperidin-2-ylacetate 96%
Ethyl piperidin-2-ylacetate
Formula: C₉H₁₇NO₂
Peso molecolare: 171,237 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09752674
CAS Number: 2739-99-3