Stampa…
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953428-1G OR953428-250MG
APOSOR953428-1GEA 502 EUR
APOSOR953428-1G APOSOR953428-250MG
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(3-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Formula: C₁₁H₁₈N₂O
Peso molecolare: 194,273 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655099
CAS Number: 855715-34-3