4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR953416-1G
OR953416-5G
APOSOR953416-1GEA
63.8
EUR
APOSOR953416-1G
APOSOR953416-5G
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride 96%
4-Chlorobutane-1-sulphonyl chloride
Formula:
C₄H₈Cl₂O₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09952390 CAS Number: 1633-84-7 UN: 3265 ADR: 8,III |