6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953409-1G
OR953409-250MG
APOSOR953409-1GEA
350
EUR
APOSOR953409-1G
APOSOR953409-250MG
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid 95%
6-Methylpyridazine-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₆N₂O₂ Peso molecolare: 138,124 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09834366 CAS Number: 64210-60-2 |