Stampa…
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Pyridyldithio)ethylamine HCl, S-(2-Pyridylthio)cysteamine hydrochloride
OR953356-1G OR953356-250MG OR953356-5G
APOSOR953356-1GEA 194 EUR
APOSOR953356-1G APOSOR953356-250MG APOSOR953356-5G
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride 97%
(S)-2-Pyridylthio cysteamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂S₂·ClH
Peso molecolare: 222,759 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863453
CAS Number: 106139-15-5