Stampa…
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953354-10G OR953354-1G OR953354-5G
APOSOR953354-10GEA 287 EUR
APOSOR953354-10G APOSOR953354-1G APOSOR953354-5G
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid 96%
4-(1H-Imidazol-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456057
CAS Number: 108035-45-6