Stampa…
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953341-10G OR953341-25G OR953341-5G
APOSOR953341-10GEA 277 EUR
APOSOR953341-10G APOSOR953341-25G APOSOR953341-5G
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
1-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021866
CAS Number: 23308-82-9