2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953337-1G
OR953337-250MG
APOSOR953337-1GEA
603
EUR
APOSOR953337-1G
APOSOR953337-250MG
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-3-phenylpropanenitrile hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀N₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082676 CAS Number: 93554-83-7 |