Stampa…
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953332-1G OR953332-5G
APOSOR953332-1GEA 219 EUR
APOSOR953332-1G APOSOR953332-5G
4-(Methylamino)cyclohexanol 97%
4-(Methylamino)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909445
CAS Number: 2987-05-5