Stampa…
Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953290-1G OR953290-250MG
APOSOR953290-1GEA 186 EUR
APOSOR953290-1G APOSOR953290-250MG
Methyl benzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl benzofuran-5-carboxylate
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,169 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204199
CAS Number: 108763-47-9