Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR953240-1G
OR953240-5G
APOSOR953240-1GEA
190
EUR
APOSOR953240-1G
APOSOR953240-5G
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate 95%
Ethyl 2-(pyrazin-2-yl)acetate
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10698624 CAS Number: 1060815-23-7 |